Få mere at vide
3-Hydroxybenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11400204
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11400204
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13628.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-06-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-Hydroxybenzoesyre bruges i parfumeri. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxybenzoesyre bruges i parfumeri. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-06-9
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002506
InChI nøgle IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova
PubChem CID 7420
ChEBI CHEBI:30764
IUPAC navn 3-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 201°C to 203°C
Flammepunkt 220°C (428°F)
Lugt Odorless
Mængde 500 g
Beilstein 508160
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99%