Få mere at vide
3-Hydroxybenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 10774051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10774051 100 g 100g
10497880 500 g 500g
10331334 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120981000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-06-9 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-06-9
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002506
InChI nøgle IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova
PubChem CID 7420
ChEBI CHEBI:30764
IUPAC navn 3-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 201,0 °C til 204,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 220 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10, 134
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i varm alkohol og ether
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.