Få mere at vide
3-hydroxybenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11356906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356906 5 g 5g
11346906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04357.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-03-2027
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5818-06-4
MDL nummer MFCD00014759
ChEBI CHEBI:39411
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzhydrazide
Smeltepunkt 157 °C til 159 °C
Molekylær formel C17H16Cl2O3
Mængde 5 g
Beilstein 638933
Synonym chloropropylate, chlorpropylat, chlorpropylate, rospin, acaralate, chlormite, gesakur, rospine, rospan, isopropyl 4,4'-dichlorobenzilate
InChI nøgle AXGUBXVWZBFQGA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)OC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
IUPAC navn propan-2-yl-2,2-bis(4-chlorphenyl)-2-hydroxyacetat
Molekylvægt (g/mol) 339.21
PubChem CID 22094
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%