Få mere at vide
3-hydroxybenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11346906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346906 1 g 1g
11356906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04357.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5818-06-4
MDL nummer MFCD00014759
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzhydrazide
Smeltepunkt 157°C to 159°C
Molekylær formel C7H8N2O2
Mængde 1 g
Beilstein 638933
Synonym 3-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoic hydrazide, m-hydroxybenzohydrazide, m-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-hydroxy, 3-???phenol, 3-hydroxy benzhydrazide, 3-hydroxy benzohydrazide, 3-hydroxy-benzohydrazide
InChI nøgle OACGSLLKFCMXSX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)NN
IUPAC navn 3-hydroxybenzohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 152.15
PubChem CID 79889
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%