Få mere at vide
3-hydroxybenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11339605
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339605 1 g 1g
11349605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19061.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 87199-18-6 | C6H7BO3 | 137,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87199-18-6
Molekylær formel C6H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 137.93
MDL nummer MFCD01074603
InChI nøgle WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenyl boronic acid, 3-hydroxybenzeneboronic acid, 3-hydroxyphenylboronicacid, 3-hydroxyphenyl boranediol, m-hydroxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-hydroxyphenyl, pubchem1728, 3-boronophenol, acmc-209qip, 3-hydroxyphenyboronic acid
PubChem CID 2734359
IUPAC navn (3-hydroxyphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 208°C to 210°C
Mængde 1 g
Beilstein 3240771
Formel vægt 137.93
Procent renhed 97%