Få mere at vide
3-Hydroxyazetidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15545086 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15545086 5 g 5g
15535086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545086 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 18621-18-6
Molekylær formel C3H7NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 109.56
InChI nøgle UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
PubChem CID 2759290
IUPAC navn azetidin-3-ol;hydrochloride
SMIL C1C(CN1)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Smeltepunkt 85.0°C to 90.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Mængde 5 g
Formel vægt 109.56
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-HYDROXYAZETIDINE HYDROCHLORIDE, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.