Få mere at vide
3-hydroxyazetidin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11475570
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475570 1 g 1g
15433317 250 mg 250mg
11485570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475570 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25842.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 18621-18-6 | C3H8ClNO | 109,553 g/mol
3-Hydroxyazetidinhydrochlorid er en byggesten brugt i en nylig syntese af et fluorquinolon-antibiotikum og et nyttigt mellemprodukt i syntesen af polypeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Hydroxyazetidine hydrochloride er en byggesten brugt i
en nylig syntese af et fluoroquinolon antibiotikum og et nyttigt mellemprodukt i syntesen af polypeptider.
Opløselighed Opløseligt i
vand, DMSO, methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra vand/fugt, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18621-18-6
Molekylær formel C3H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 109.553
MDL nummer MFCD02683887
InChI nøgle UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
PubChem CID 2759290
IUPAC navn azetidin-3-ol;hydrochlorid
SMIL C1C(CN1)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Smeltepunkt 85°C to 90°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,DMSO,methanol.
Formel vægt 109.56
Procent renhed 97%