missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxyanthranilic Acid, TRC

Artikelnummer. 30010944
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010944 1 g
30009300 100 mg
30009726 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8017901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 548-93-6
Molekylær formel C7 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Synonym Benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, Anthranilic acid, 3-hydroxy- (8CI), 2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxyanthranilic acid, NSC 522891
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxybenzoic acid
SMIL Nc1c(O)cccc1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyanthranilic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vægt 153.0426
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.