Få mere at vide
3-Hydroxyanthranilic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489306
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16489306 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16489306 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW001171
MedChemExpress 3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.
3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyanthranilic acid
CAS 548-93-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H7NO3
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (326.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC(O)=C1N
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism