Få mere at vide
3'-Hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30401828
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30401828 5 g
1 options
Artikelnummer. 30401828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7410305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
CAS 121-71-1
Molekylær formel C8 H8 O2
Mængde 5 g
Synonym 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), 3-Hydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
SMIL CC(=O)c1cccc(O)c1
IUPAC navn 1-(3-hydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0524