Få mere at vide
3-Hydroxyacetaminophen, TRC
Artikelnummer. 30395590
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30395590 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30395590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71475050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyacetaminophen
CAS 37519-14-5
Molekylær formel C8 H9 N O3
Mængde 50 mg
Synonym Acetamide, N-(3,4-dihydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3',4'-dihydroxy- (6CI), N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide, 3-Hydroxyacetaminophen, 4-(Acetylamino)catechol, 4-Acetylaminopyrocatechol, 3'-Hydroxyacetaminophen, 3',4'-Dihydroxyacetanilide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-5(10)9-6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,11-12H,1H3,(H,9,10)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn N-(3,4-dihydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582