Få mere at vide
3-hydroxyacetaminophen-d3, TRC
Artikelnummer. 30393872
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30393872 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30393872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7147521MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxyacetaminophen-d3
CAS 1020719-47-4
Molekylær formel C8 2H3 H6 N O3
Mængde 1 mg
Synonym Acetamide-2,2,2-d3, N-(3,4-dihydroxyphenyl)-, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide-d3, 3-Hydroxyacetaminophen-d3, 4-(Acetyl-d3-amino)catechol, 4-Acetylaminopyrocatechol-d3, 3'-Hydroxyacetaminophen-d3, 3',4'-Dihydroxyacetanilide-d3, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,2,2-trideuterioacetamide, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-5(10)9-6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,11-12H,1H3,(H,9,10)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 2,2,2-trideuterio-N-(3,4-dihydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 170.18
Formel vægt 170.0771