Få mere at vide
3-Hydroxy Xylazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Xylazine |
| CAS | 145356-33-8 |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 O S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-[(5,6-Dihydro-4H-1,3-thiazin-2-yl)amino]-2,4-dimethylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2OS/c1-8-4-5-10(15)9(2)11(8)14-12-13-6-3-7-16-12/h4-5,15H,3,6-7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1ccc(O)c(C)c1NC2=NCCCS2 |
| IUPAC navn | 3-(5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-ylamino)-2,4-dimethylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.333 |
| Formel vægt | 236.098 |