Få mere at vide
3-Hydroxy Valproic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Valproic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 160.1099 |
| Procent renhed | >95% |