missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3’-Hydroxy Valbenazine, TRC

Artikelnummer. 30403391
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403391 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9960605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3'-Hydroxy Valbenazine
CAS 2237934-70-0
Molekylær formel C24 H38 N2 O5
Mængde 5 mg
Synonym NBI 136110, (S)-(2R,3R,11bR)-3-Isobutyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-yl 2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoate
InChI formel InChI=1S/C24H38N2O5/c1-14(2)9-16-13-26-8-7-15-10-20(29-5)21(30-6)11-17(15)18(26)12-19(16)31-23(27)22(25)24(3,4)28/h10-11,14,16,18-19,22,28H,7-9,12-13,25H2,1-6H3/t16-,18-,19-,22-/m1/s1
SMIL COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)[C@@H](C[C@@H]3c2cc1OC)OC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)O
IUPAC navn [(2R,3R,11bR)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizin-2-yl] (2S)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 434.569
Formel vægt 434.278
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.