Få mere at vide
3' '-Hydroxy Simvastatin Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3''-Hydroxy Simvastatin Acid Sodium Salt |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O7.Na/c1-14-10-17-7-6-15(2)20(9-8-18(27)12-19(28)13-22(29)30)23(17)21(11-14)32-24(31)25(4,5)16(3)26;/h6-7,10,14-16,18-21,23,26-28H,8-9,11-13H2,1-5H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16?,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 474.2593 |