Få mere at vide
3-Hydroxy Sebacic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Sebacic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O5/c11-8(7-10(14)15)5-3-1-2-4-6-9(12)13/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formel vægt | 218.1154 |
| Procent renhed | >95% |