missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy Ropivacaine, TRC

Artikelnummer. 30137561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137561 25 mg
30137086 5 mg
30010671 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95342025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 163589-30-8
Molekylær formel C17H26N2O2
Molekylvægt (g/mol) 290.4
Synonym (2S)-N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide;
SMIL CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)ccc(O)c2C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Ropivacaine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O2/c1-4-10-19-11-6-5-7-14(19)17(21)18-16-12(2)8-9-15(20)13(16)3/h8-9,14,20H,4-7,10-11H2,1-3H3,(H,18,21)
Formel vægt 290.1994
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.