Få mere at vide
3-Hydroxy Rimantadine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30407040
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30407040 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30407040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH953375100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Rimantadine Hydrochloride
CAS 128487-57-0
Molekylær formel C12 H21 N O . H Cl
Mængde 100 mg
Synonym 3-(1-Aminoethyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 1-(1-Aminoethyl)-3-hydroxyadamantane, m-Hydroxyrimantadine
InChI formel InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-8(13)11-3-9-2-10(4-11)6-12(14,5-9)7-11;/h8-10,14H,2-7,13H2,1H3;1H/t8?,9-,10+,11+,12-;
SMIL Cl.CC(N)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@](O)(C3)C1)C2
IUPAC navn (5R,7S)-3-(1-aminoethyl)adamantan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 231.762
Formel vægt 231.139