Få mere at vide
3-Hydroxy-O-methyl-L-tyrosine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-O-methyl-L-tyrosine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-9-3-2-6(5-8(9)12)4-7(11)10(13)14;/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14);1H/t7-;/m0./s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 247.0611 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |