Få mere at vide
3-Hydroxy Nevirapine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Nevirapine |
| CAS | 174532-82-2 |
| Molekylær formel | C15H14N4O2 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-3-hydroxy-4-methy-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O2/c1-8-11(20)7-17-14-12(8)18-15(21)10-3-2-6-16-13(10)19(14)9-4-5-9/h2-3,6-7,9,20H,4-5H2,1H3,(H,18,21) |
| SMIL | CC1=C2C(=NC=C1O)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4 |
| IUPAC navn | 11-cyclopropyl-3-hydroxy-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-e:2',3'-f][1,4]diazepin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.3 |
| Formel vægt | 282.112 |