Få mere at vide
3-Hydroxy-N-methyl-3-(thiophen-2-yl)propanamide, Mikromol™
Beskrivelse
3-Hydroxy-N-methyl-3-(thiophen-2-yl)propanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-N-methyl-3-(thiophen-2-yl)propanamide |
| CAS | 603996-87-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Hydroxy-N-methyl-3-(thiophen-2-yl)propanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Hydroxy-N-methyl-3-(2-thienyl)propanamide, 2-Thiophenepropanamide, beta-hydroxy-N-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2S/c1-9-8(11)5-6(10)7-3-2-4-12-7/h2-4,6,10H,5H2,1H3,(H,9,11) |
| SMIL | CNC(=O)CC(O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-N-methyl-3-thiophen-2-ylpropanamide |
| Vis mere |