Få mere at vide
3-hydroxy myristisk syre methylester, TRC
Artikelnummer. 30401476
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401476 5 g
30390897 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9544255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55682-83-2
Molekylær formel C15 H30 O3
Molekylvægt (g/mol) 258.4
Synonym (±)-Methyl 3-Hydroxytetradecanoate, Methyl 3-Hydroxytetradecanoate, 3-Hydroxytetradecanoic Acid Methyl Ester
IUPAC navn Methyl 3-hydroxytetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3
Formel vægt 258.2195