Få mere at vide
3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 258.2195 |