Få mere at vide
3-Hydroxy Mepivacaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Mepivacaine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10-7-8-13(18)11(2)14(10)16-15(19)12-6-4-5-9-17(12)3/h7-8,12,18H,4-6,9H2,1-3H3,(H,16,19) |
| Formel vægt | 262.1681 |
| Procent renhed | >95% |