missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy Lidocaine, TRC

Artikelnummer. 30012004
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012004 10 mg
30011281 1 mg
30009660 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94382010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34604-55-2
Molekylær formel C14 H22 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Synonym Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-, 2-(Diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethyl-phenyl)acetamide, Lidocaine-3-hydroxy
IUPAC navn 2-(diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
SMIL CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Lidocaine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-8-12(17)11(14)4/h7-8,17H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18)
Formel vægt 250.1681
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.