missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy Ketoprofen, TRC

Artikelnummer. 30406302
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406302 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30406302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH15155025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Ketoprofen
CAS 144977-90-2
Molekylær formel C16 H14 O4
Mængde 25 mg
Synonym 2-[3-(3-Hydroxybenzoyl)phenyl]-propionic Acid, 3-(3-Hydroxybenzoyl)-α-methylbenzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H14O4/c1-10(16(19)20)11-4-2-5-12(8-11)15(18)13-6-3-7-14(17)9-13/h2-10,17H,1H3,(H,19,20)
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(O)c2
IUPAC navn 2-[3-(3-hydroxybenzoyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 270.28
Formel vægt 270.0892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.