Få mere at vide
3-Hydroxy Ketoprofen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Ketoprofen |
| CAS | 144977-90-2 |
| Molekylær formel | C16 H14 O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[3-(3-Hydroxybenzoyl)phenyl]-propionic Acid, 3-(3-Hydroxybenzoyl)-α-methylbenzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O4/c1-10(16(19)20)11-4-2-5-12(8-11)15(18)13-6-3-7-14(17)9-13/h2-10,17H,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(O)c2 |
| IUPAC navn | 2-[3-(3-hydroxybenzoyl)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vægt | 270.0892 |