missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy Imiquimod, TRC

Artikelnummer. 30326010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326010 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6163255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Imiquimod
CAS 1807606-78-5
Molekylær formel C14H16N4O
Mængde 5 mg
Synonym 4-Amino-beta-methyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-propanol
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O/c1-9(7-19)6-18-8-16-12-13(18)10-4-2-3-5-11(10)17-14(12)15/h2-5,8-9,19H,6-7H2,1H3,(H2,15,17)
SMIL CC(CO)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
IUPAC navn 3-(4-aminoimidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Formel vægt 256.1324
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.