Få mere at vide
3-Hydroxy Imiquimod, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Imiquimod |
| CAS | 1807606-78-5 |
| Molekylær formel | C14H16N4O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-beta-methyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O/c1-9(7-19)6-18-8-16-12-13(18)10-4-2-3-5-11(10)17-14(12)15/h2-5,8-9,19H,6-7H2,1H3,(H2,15,17) |
| SMIL | CC(CO)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12 |
| IUPAC navn | 3-(4-aminoimidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vægt | 256.1324 |