missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Hydroxy Donepezil (Donepezil Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Donepezil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 395.2097 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?