Få mere at vide
3-Hydroxy Detomidine-15N2,d2 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Detomidine-15N2,d2 Hydrochloride |
| CAS | 1346603-61-9 |
| Molekylær formel | C12H13D2Cl15N2O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(1H-Imidazol-5-ylmethyl)-2-methylbenzenemethanol-15N2,d2 Hydrochloride, 3-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)-2-methylbenzenemethanol-15N2,d2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O.ClH/c1-9-10(3-2-4-11(9)7-15)5-12-6-13-8-14-12;/h2-4,6,8,15H,5,7H2,1H3,(H,13,14);1H |
| SMIL | [2H]C([2H])(C1=C(C(=CC=C1)CO)C)C2=C[15N]=C[15NH]2.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.71 |
| Formel vægt | 242.0939 |