Få mere at vide
3-Hydroxy Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30406914
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406914 50 mg
30392867 1 mg
30399509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH93675050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119410-08-1
Molekylær formel C19 H19 Cl N2 O
Molekylvægt (g/mol) 326.82
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 3-Hydroxydesloratadine, Sch 45581
IUPAC navn 8-klor-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-3-ol
SMIL Oc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Desloratadine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
Formel vægt 326.1186
Procent renhed >95%