Få mere at vide
3-Hydroxy Desloratadine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Desloratadine-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2 |
| Formel vægt | 330.1437 |