missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Hydroxy Carvedilol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Carvedilol-d5 |
| CAS | 1329836-56-7 |
| Molekylær formel | C24H21D5N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy-d5]-9H-carbazol-3-ol, (+/-)-4-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy-d9]-9H-carbazol-3-ol, BM 910228-d5, SB 2114755-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-21-8-4-5-9-22(21)30-13-12-25-14-16(27)15-31-24-20(28)11-10-19-23(24)17-6-2-3-7-18(17)26-19/h2-11,16,25-28H,12-15H2,1H3/i14D2,15D2,16D |
| SMIL | [2H]C([2H])(NCCOc1ccccc1OC)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc2c(O)ccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| IUPAC navn | 4-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propoxy]-9H-carbazol-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.5 |
| Formel vægt | 427.2156 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?