missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Hydroxy Carbofuran, TRC

Artikelnummer. 18011120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18011120 50 mg
17999619 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82504050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16655-82-6
Molekylær formel C12 H15 N O4
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Synonym 3,7-Benzofurandiol, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-, 7-(methylcarbamate) (9CI), Carbamic acid, methyl-, 2,3-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester (8CI), 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl N-methylcarbamate, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl methylcarbamate, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl methylcarbamate, 3-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylcarbamate, 3-Hydroxycarbofuran
IUPAC navn (3-hydroxy-2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate
SMIL CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carbofuran-3-hydroxy
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
Formel vægt 237.1001
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.