Få mere at vide
3-Hydroxy Carbofuran-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Carbofuran-d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)/i3D3 |
| Formel vægt | 240.1189 |