Få mere at vide
3-hydroxy carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30004814
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30004814 0.5 mg 0.5mg
30007927 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8841050.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68011-67-6
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Synonym 3-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-Hydroxycarbamazepine
IUPAC navn 2-hydroxybenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccc(O)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Carbamazepine
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-7-8-12(18)9-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formel vægt 252.0899