Få mere at vide
3-Hydroxy Benzopyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Benzopyrene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O/c21-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16/h1-11,21H |
| Formel vægt | 268.0888 |
| Procent renhed | >95% |