Få mere at vide
3-Hydroxy Benzopyrene-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Benzopyrene-d11 |
| CAS | 1246819-35-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20HD11O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d11-3-ol, 3-Hydroxybenzo[a]pyrene (ring D11), 3-Hydroxy-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12-octadeuteriobenzo[a]pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O/c21-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16/h1-11,21H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c(O)c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45 |
| IUPAC navn | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12-undecadeuteriobenzo[a]pyren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.38 |
| Vis mere |