Få mere at vide
3-Hydroxy Anagrelide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyanagrelide |
| CAS | 733043-41-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl2 N3 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O2/c11-5-1-2-6-4(7(5)12)3-15-9(17)8(16)14-10(15)13-6/h1-2,9,17H,3H2,(H,13,14,16) |
| SMIL | OC1N2Cc3c(Cl)c(Cl)ccc3N=C2NC1=O |
| IUPAC navn | 6,7-dichloro-3-hydroxy-3,5-dihydro-1H-imidazo[2,1-b]quinazolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.09 |
| Formel vægt | 270.9915 |
| Vis mere |