Få mere at vide
3-Hydroxy Anagrelide-13C3 (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Anagrelide-13C3 |
| CAS | 1219393-12-0 |
| Molekylær formel | C713C3H7Cl2N3O2 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 6,7-Dichloro-1,5-dihydro-3-hydroxyimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one-13C3, BCH 24426-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O2/c11-5-1-2-6-4(7(5)12)3-15-9(17)8(16)14-10(15)13-6/h1-2,9,17H,3H2,(H,13,14,16)/i8+1,9+1,10+1 |
| SMIL | ClC1=C(Cl)C=CC2=C1CN([13CH](O)[13C](N3)=O)[13C]3=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.07 |
| Formel vægt | 274.0016 |