Få mere at vide
3-hydroxy-6-methylpyridin, 99%
Artikelnummer. 10735031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10735031 25 g Glasflaske 25g
10591771 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10735031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148110250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 1121-78-4 | C6H7NO | 109,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-78-4
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006339
InChI nøgle DHLUJPLHLZJUBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-5-hydroxypyridine, 3-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl, 6-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-2-picoline, unii-uke16jp1jr, 2-methyl-5-pyridinol, uke16jp1jr
PubChem CID 14275
IUPAC navn 6-methylpyridin-3-ol
SMIL CC1=NC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-6-methylpyridine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 168 °C til 171 °C
Farve Beige til Tan
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)CH2OH
Mængde 25 g
Beilstein 21, III, 480
Formel vægt 109.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver