Få mere at vide
3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 99%
Artikelnummer. 11347126
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347126 10 g 10g
11357126 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07074.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15128-90-2 | C6H6N2O3 | 154.125 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15128-90-2
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.125
MDL nummer MFCD00006259
InChI nøgle WZMGQHIBXUAYGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84801
SMIL CC1=NC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine
Smeltepunkt 105°C to 108°C
Mængde 10 g
Beilstein 974751
Synonym 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-methyl-2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-2-nitro-6-picoline 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, pubchem6630, 2-nitro-6-methylpyridin-3-ol, 3-pyridinol,6-methyl-2-nitro, 6-methyl-2-nitro-pyridin-3-ol, wzmgqhibxuaygs-uhfffaoysa
Formel vægt 154.13
Procent renhed 99%