Få mere at vide
3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366529
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366529 1 g 1g
15417565 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26157.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 328-69-8 | Molecular Formula: C8H5F3O3 | Molecular Weight: 206.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-69-8
Molekylær formel C8H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 206.12
MDL nummer MFCD07368783
InChI nøgle BJUOAPFXYPEEMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl, 3-hydroxy-5-trifluoromethylbenzoicacid, acmc-1cprz, ksc496i2d, 3-carboxy-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-carboxy-5-trifluoromethyl phenol, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2783146
IUPAC navn 3-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 191 °C til 193 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 206.12
Procent renhed 99%