Få mere at vide
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid |
| CAS | 78238-14-9 |
| Molekylær formel | C7H5NO5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMIL | O=[N+]([O-])C1=CC(O)=CC(C(O)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vægt | 183.0168 |