Få mere at vide
3-Hydroxy-5-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13521630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13521630 250 mg 250mg
13501630 1 g 1g
13511630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13521630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448742500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 42732-49-0
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
InChI nøgle RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
PubChem CID 224753
IUPAC navn 5-methylpyridin-3-ol
SMIL CC1=CC(=CN=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Smeltepunkt 136.0°C to 140.0°C
Analyseprocentområde 96.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 109.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.