Få mere at vide
3-Hydroxy-5-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435407
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435407 5 g 5g
15445407 250 mg 250mg
15425407 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15435407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32658.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 42732-49-0 | C6H7NO | 109.128 g/mol
3-Hydroxy-5-methylpyridin anvendes til fremstilling af 3-hydroxy-5-methyl-2-nitropyridin ved nitreringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Hydroxy-5-methylpyridin bruges til at fremstille 3-hydroxy-5-methyl-2-nitropyridin ved nitreringsreaktion.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42732-49-0
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00661297
InChI nøgle RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
PubChem CID 224753
IUPAC navn 5-methylpyridin-3-ol
SMIL CC1=CC(=CN=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 109.13
Procent renhed 97%