Få mere at vide
3-Hydroxy-5-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Hydroxy-5-methylpyridin anvendes til fremstilling af 3-hydroxy-5-methyl-2-nitropyridin ved nitreringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Hydroxy-5-methylpyridin bruges til at fremstille 3-hydroxy-5-methyl-2-nitropyridin ved nitreringsreaktion.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-5-methylpyridine |
| Smeltepunkt | 136 °C til 140 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 109.13 |
| Procent renhed | 97% |