Få mere at vide
3-Hydroxy-5-methylisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30397170
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30397170 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30397170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH947650100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hymexazol
CAS 10004-44-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H5 N O2
Mængde 100 mg
Synonym 3(2H)-Isoxazolone, 5-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Isoxazolol, 5-methyl- (7CI), 5-Methyl-3(2H)-isoxazolone (ACI), 3-Hydroxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazol-3-ol, 5-Methyl-3-hydroxyisoxazole, 5-Methylisoxazol-3-ol, Bucid, Butsid, F 319, F 319 (fungicide), Hydroxyisoxazole, Hydroxyisoxazole (pesticide), Hymexazol, Hymexazole, NSC 217971, Tachigaren
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
SMIL CC1=CC(=O)NO1
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 99.09
Formel vægt 99.032
Procent renhed >95